Learn More
Merck Filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™
Filtrez et stérilisez plus rapidement avec un grand filtre de 7,3 cm de diamètre. Les filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™ sont filetés et stériles, avec des pores de 0,22 micron pour la filtration à vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques et d’ADN et de suspensions de virus.
135.00€ - 206.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Porosité | 0,22 μm |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 40 cmsup2/sup |
À utiliser avec (application) | Stérilisation de milieux de culture de tissu et d’additifs, solutions protéiques, suspensions de virus, ADN et autres solutions aqueuses |
Code produit | Marque | Comprend | Matériau (membrane) | Raccord de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Matériau (membrane) | Raccord de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10379540
|
Merck
SCGPS01RE |
Entonnoir de 150 mL | Polyéther sulfones | Filetage de 33 mm |
135.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10064470
|
Merck
SCGPS05RE |
Entonnoir de 500 mL | PES | Filetage de 33 mm |
206.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10116430
|
Merck
SCGPS02RE |
Entonnoir de 250 mL | Polyéther sulfones | Filetage de 33 mm |
152.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Filtrez et stérilisez plus rapidement avec un grand filtre de 7,3 cm de diamètre. Les filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™ sont filetés et stériles, avec des pores de 0,22 micron pour la filtration à vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques et d’ADN et de suspensions de virus.
- Cellules souches testées de taille des pores 0,22 μm
- Entonnoirs en polystyrène gradués disponibles en capacités de 150, 250, 500 et 1 000 ml
- Stérilisés aux rayons gamma avec des filetages en entonnoir encastrés pour maintenir la stérilité
- S’adaptent aux tailles de col de flacon en verre de 33 et 45 mm
- Sans flacon de réception,
- Membrane en polyéthersulfone (PES) Millipore Express™ Plus pour un débit rapide et une faible liaison protéique (une membrane en PES de 0,1 μm est également utile pour le retrait du mycoplasme)
- Membrane en polyfluorure de vinylidène (PVDF) Durapore™ pour une liaison protéique la plus faible
Spécification
PS | |
Stérile | |
Stérilisation de milieux de culture de tissu et d’additifs, solutions protéiques, suspensions de virus, ADN et autres solutions aqueuses | |
45deg;C | |
12,5 cm |
0,22 μm | |
40 cmsup2/sup | |
113deg;F | |
4,9 in | |
7,3 cm |