Learn More
Merck Porte-filtre de 142 mm, en acier inoxydable
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque:  Merck YY3014236
3569.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10054510
  • 3830.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-07-2024
Description
Les porte-filtres en acier inoxydable sont conçus pour purifier ou stériliser des liquides ou des gaz par filtration sous pression. Les grilles support revêtues de PTFE permettent de procéder à l’autoclavage avec les membranes en place.YY3014236 Porte-filtre en acier inoxydable de 142 mmPièces de rechangeYY2004076 Raccord de tuyau, triclamp de 1/2 po à tuyau de 1/2 po (12,7 mm) de D.I. (1/boîte)YY3029366 Évent / Valve de décharge, 8,6 bars (125 psi) (1/boîte)YY2214257Manivelle (1/boîte, 3 requis)YY2004055 Joint, 11⁄2 po. triclamp en silicone (10/boîte, 2 requis)YY2004045 Pince, 11⁄2 po. triclamp (4/boîte, 2 requisYY3014234 Grille support de filtre, revêtue de PTFE sur une face (1/boîte)YY2214258 Support de drainage souterrain (1/boîte)YY3029307 Déflecteur d’écoulement (1/boîte)2198 Plaque de sortie (1/boîte)YY2214251 Pieds avec capuchons (3), vis à tête creuse (3), clé hexagonale de 3⁄16 po (1)YY2214253 Joint torique, en PTFE (1/boîte)
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Acier inoxydable 316 avec pieds en aluminium anodisé
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
27 cm
7,25 in
Support de filtre
Non stérile
10,62 in
7,25 po
18,4 cm