Learn More
Merck Accessoires en acier inox
Pour la filtration de gaz ou liquides à des pressions en entrée de 20 à 700 bar
Marque:  Merck XX4404702
517.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10029810
  • 560.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 et 00907P sont des pièces de rechange pour le porte-filtre XX4404700
Filtre en acier inox, Dépend du type de filtre utilisé.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Porte-filtre en acier inox sous haute pression de 47 mm
Non stérile
Tamis de support HP revêtu de PTFE
Acier inoxydable revêtu de PTFE
47 mm