Learn More
Merck Filtre à membrane en argent, 0,45 μm
Excellente résistance aux produits chimiques et à la température
Marque: Merck AG4502550
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Filtre à membrane en argent, 0,45 μm, 25 mmSpécification
Non autoclavable | |
Argent métallique pur | |
Non stérile | |
Pour le contrôle de la qualité de l’air du noir de carbone, des produits à base de goudron de houille, des émissions provenant de fours à coke et de la silice ; Pour l’analyse de la silice cristalline par diffraction des rayons X ; Pour la collecte des contaminants en suspension dans l’air ; Pour les applications impliquant des liquides agressifs et/ou des températures élevées | |
50 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
25 mm |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
>1,3 ml/min x cm2 | |
50Pack | |
55 µm | |
Hydrophile | |
25 mm |