Learn More
Merck Accessories for YT31042HW Hazardous Waste Filtration System, 142 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck YT310RAHW
Includes: Pinces accessoires pour l’extraction de flacons de 1 litre et 2,5 litres
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
YT3014257 Support de drainage souterrain, revêtu de PTFEYT310RAHW Agitateur rotatifInformations sur la commande
Dimensions : 21 L x 26 1/4l x 24 3/8 po. H (53 x 66,6 x 61,9 cm)
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Pinces accessoires pour extractions de flacons de 1 et 2,5 L | |
Kits ou fournitures d’analyse environnementale |