Learn More
Merck™ Flacons récepteurs de rechange
Ils offrent une large surface filtrante pour une filtration rapide et stérile des liquides aqueux dans les flacons à col étroit (33 mm) ou à col large (45mm)
Description
- Stériles, en PS
- Peuvent être utilisés comme récepteurs avec les filtres à vide adaptables sur flacons Millipore Steritop™
- Col de 45 mm avec couvercle à visser
- Stockage de fluides stérilisés ou clarifiés
- Filtration de laboratoire