Learn More
Merck Réactifs et kit ReBlot Plus
Code produit. 10106803
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Chaque
Type de produit:
Kit ReBlot Plus
Solution de déshybridation d’anticorps douce 10X ReBlot Plus
Solution de déshybridation d’anticorps forte 10X ReBlot Plus
Unit Size:
1 kit
50mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10106803
Brand: Merck 2502
This item is not returnable. View return policy
Includes
Solution de déshybridation d’anticorps douce (10X), 50 ml ; Solution de déshybridation d’anticorps forte (10X), 50 ml
Les transferts peuvent être retirés des anticorps en 15 minutes environ à température ambiante
Le transfert Western est une technique couramment utilisée pour étudier la fonction et la localisation des protéines. En général, les échantillons de protéines sont électrophorés sur SDS-PAGE et transférés sur une membrane telle que le nitrate de cellulose ou le nylon, où ils sont sondés avec des anticorps spécifiques. Contrairement aux technologies à base d’acides nucléiques, qui permettent la réutilisation des transferts Southern et Northern, il a été difficile de réutiliser les transferts Western.
  • Aucun β-mercaptoéthanol à odeur piquante n’est contenu dans la solution de déshybridation d’anticorps
  • La déshybridation d’anticorps est effectuée à température ambiante—aucun chauffage des transferts n’est nécessaire
  • Les transferts peuvent être réutilisés en 25 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Solution de déshybridation d’anticorps douce 10X ReBlot Plus
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 50 mL
Concentration 2X
Contenus des kits Solution de déshybridation d’anticorps douce 10X de 25 ml
Contenu et stockage 2°C à 8°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Re-Blot Plus Mild Solution (10X)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, sodium azide