Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS
Dosages de liaison récepteur-ligand, préparation d’échantillons, précipitation TCA
Marque: Merck MSFCN6B50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
ANSI, SBS | |
PVDF hydrophile | |
1,2/0,65 μm | |
Opaque | |
96 | |
0,28 cmsup2/sup | |
50/boîte | |
1,28 cm | |
1,44 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Faible liaison | |
Barex | |
Non stérile | |
Dosages de liaison récepteur-ligand, préparation d’échantillons, dosages enzymatiques avec précipitation et purification de l’ADN | |
0,5 x 8,55 x 0,56 in. (1,28 x 21,71 x 1,44 cm) | |
21,71 cm |