Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS
Marque: Merck MSIPN4550
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
ANSI, SBS | |
PVDF hydrophobe | |
0,45 μm | |
Transparent | |
96 | |
0,28 cmsup2/sup | |
50/boîte |
Standard | |
8 x 12 | |
Faible liaison | |
Plastique ABS | |
Non stérile | |
Tests d’interaction des protéines, liaisons avidine-biotine, protéines de liaison à l’ADN |