Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS
Pour la détermination de la solubilité par filtration. Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS sont spécifiquement développées pour une utilisation avec l’automatisation.
Marque: Merck MSIPS4510
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.84600kg
Description
Pour la détermination de la solubilité par filtration. Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS sont spécifiquement développées pour une utilisation avec l’automatisation.
- Haut débit
- Conformes aux normes ANSI / SBS 2004 relatives aux spécifications des plaques
- Protection du drain de sortie, élimination du contact de surface avec les ‘guides de gouttes’ de puits individuels
- La jupe en plastique permet d’empiler directement avec les plaques de prélèvement
Applications
- Liaison récepteur-ligand ; Préparation générale d’échantillons ; Tests ELISPOT ; Activité enzymatique ; Dosages à microbilles ; Visualisation complète des organismes
- Détection des radio-isotopes
Spécification
ANSI, SBS | |
PVDF hydrophobe | |
0,45 μm | |
Plastique ABS | |
Stérile | |
Dosages ELISPOT |
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
0,28cmsup2/sup | |
10/boîte |