Learn More
Merck ™Barrettes de 8 puits MultiScreenHTS avec membrane Immobilon™-P PVDF
Les barrettes de 8 puits permettent le traitement de moins de 96 échantillons en même temps
282.00€ - 1600.00€
Spécification
Format | Plaque à barrettes |
---|---|
Array | 1 x 8 |
Couleur | Transparent |
Matériau | Plastique ABS |
Nbre de puits | 8 |
Includes: Twelve 8-well strips in a support frame. Additional support frames also available separately.
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10169794
|
Merck
M8IPS4510 |
Barrette pour microplaque à 8 puits |
1600.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10174073
|
Merck
M8IPFRAME |
Cadre de support pour barrettes de microplaques |
282.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour les dosages ELISPOT et de liaison protéique
Spécification
Plaque à barrettes | |
Transparent | |
8 |
1 x 8 | |
Plastique ABS | |
Stérile |