Learn More
Merck Plaque MultiScreen™ PH
Outils fiables pour faire avancer la recherche pharmaceutique et en sciences de la vie
Marque: Merck MAPHN0B50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Phosphocellulose à charge négative
- Faible liaison de protéines et d’acides nucléiques
- Opaque
- Non stériles
Dosages de protéines kinase avec des substrats de peptides, dosages enzymatiques, liaison de charge positive
Spécification
Opaque | |
Phosphocellulose | |
Non stérile | |
0,28 cm2 | |
0,001 à 0,008 oz | |
5,03 x 3,3 x 0,56 in. (12,8 x 8,55 x 1,44cm) | |
12,8 cm | |
8,55 cm | |
1,44 cm |
Barex/TiO2 | |
0.65 μm | |
PH | |
Dosages de protéine kinase avec des substrats de peptides, dosage enzymatique, liaison de charge positive, outils fiables pour faire avancer la recherche pharmaceutique et en sciences de la vie | |
0,05 à 0,25 mL | |
5,03 in | |
3,3 in | |
0,56 in |