Learn More
Merck Plusieurs poinçons et piques de poinçon Multiscreen™
Pour le comptage de ribonucléotides par le transfert de filtres individuels vers les tubes
685.00€ - 7235.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Comptage de radionucléotides par transfert de filtres individuels vers des tubes |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10156100
|
Merck
MADP19650 |
Pointe de perforation |
685.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11546365
|
Merck
MAMP09608 |
Kit de perforation |
7235.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le poinçon et les pointes sont utilisés pour supprimer simultanément les filtres à partir de huit puits d’une plaque MultiScreen et pour les distribuer dans huit flacons à scintillation pour la scintillation ou la détection par radioscopie gamma
- Retirent les filtres des puits séparément, ce qui élimine la contamination croisée
- Peuvent être utilisés avec toutes les plaques MultiScreen contenant une membrane Durapore (en PVDF) ; les membranes d’ester de cellulose mixte (HA) et les membranes en fibre de verre doivent être humides lors de la perforation sur la plaque
- Les divers poinçons comprennent un poinçon avec une plaque support de poinçon et un distributeur de poinçons
Informations sur la commande
Des pointes de poinçon jetables pour les poinçons multiples sont disponibles. Trois kits de poinçons sont disponibles—Tous les kits comprennent plusieurs poinçons et racks pour portoirs
Spécification
Comptage de radionucléotides par transfert de filtres individuels vers des tubes |