Learn More
Merck Racks pour portoirs MultiScreen™
Pour le comptage de radionucléotides par transfert de filtres individuels vers des tubes
Marque:  Merck MACR81275
Code produit. 10507492
  • 893.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les racks pour portoirs maintiennent les récipients de prélèvement d’échantillons en place ; accueillent des flacons de 4 ml, des flacons de 7 ml ou des tubes de 12 x 75 mm (12 racks par ensemble de racks pour portoirs)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack pour portoirs pour tubes de 12 x 75 mm
Comptage de radionucléotides par transfert de filtres individuels vers des tubes
1/boîte