Learn More
Merck Systèmes de dosage 96 puits MultiScreen™
Effectuer la croissance, l’alimentation et l’analyse cellulaires dans une seule plaque
855.00€ - 3740.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Avec couvercle |
Membrane | Polyéthylène téréphtalate |
Array | 8 x 12 |
Porosité | 1 μm |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10727094
|
Merck
PSRP004R5 |
5/boîte |
3740.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10489173
|
Merck
PSRP004R1 |
À l’unité |
855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Le dispositif breveté à 96 puits prend en charge la croissance et la différenciation des cellules épithéliales du Caco-2 et d’autres lignées cellulaires
- Après la formation d’une monocouche Caco-2 différenciée, l’assemblage peut être utilisé pour mesurer le taux de transport de médicament à travers la barrière cellulaire Caco-2
- Toutes les procédures sont conçues pour être effectuées dans un seul appareil
- Les ports d’accès apicaux et basolatéraux permettent un accès sans contamination aux cellules, une alimentation facile et des changements de milieux, ainsi qu’une analyse efficace des échantillons
- Augmentation du débit d’échantillons par rapport aux systèmes à 24 puits
- Utiliser manuellement ou avec des systèmes automatisés
- Format polyvalent avec plateaux d’alimentation unique ou à 96 puits
Spezifikation
Étalon | |
Polyéthylène téréphtalate | |
1 μm | |
PS | |
Stérile | |
Adhérence, croissance et différenciation cellulaires pour de nombreuses applications de cellules | |
0,5 x 3,33 x 1,03 in. (1,28 x 8,48 x 2,62 cm) | |
8,48 cm |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
0,12 cmsup2/sup | |
Plaque de culture cellulaire à 96 puits, plateau d’alimentation à puits unique, plateau récepteur à 96 puits, couvercle | |
1,28 cm | |
2,62 cm |