Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 5 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Marque:  Merck LSWP09025
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10005291
  • 550.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 26-09-2024
Description
Non laminé pour résister à des conditions chimiques ou thermiques extrêmes
La membrane Mitex™ en PTFE n’est affectée par presque aucun liquide, y compris les solvants organiques, les acides et bases concentrés, les agents propulseurs et les liquides cryogéniques. La membrane Mitex™ est sans support, mais elle est facile à manipuler, en combinant la commodité d’une membrane avec support et la polyvalence d’une membrane en PTFE pur. La membrane Mitex™ est hydrophobe.
Caractéristiques et avantages :
  • Large compatibilité chimique
  • Biologiquement et chimiquement inertes
  • Stable à des températures supérieures à 260°C (500°F) et inférieures à -100°C (-148°F)
Applications : Clarification d’acides, de bases et de liquides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Blanc
PTFE
Non stérile
Clarification d’acides, de bases et de fluides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN.
25Pack
125 µm
Hydrophobe
90 mm
0,9 psi
Filtre à tamis
5 μm
70 mL/min x cm2
unie
25 / boîte
Membranes filtrantes
90 mm