Learn More
Merck Mini-pompe Millivac™
Pompes compactes sans entretien qui fournissent une source de vide constante pour la filtration et autres applications de laboratoire
1370.00€
Spécification
Poids à l’expédition (impériale) | 4,1 lb |
---|---|
Poids à l’expédition (métrique) | 1,9 kg |
Comprend | Connecteur de tuyau |
Matériau | Ryton (tête de pompe), EPDM (membrane), fluoroélastomère (vannes) |
Poids (impériale) | 4,1 lb |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10450031
|
Merck
XF5423050 |
230 V, 50 Hz |
1370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Pompes compactes sans entretien qui fournissent une source de vide constante pour la filtration et autres applications de laboratoire
- Une conception à membrane brevetée a réduit l’encombrement de la pompe par rapport aux modèles classiques
- Utilisez la mini-pompe Millivac pour filtrer l’eau et les solutions aqueuses
- Aucune lubrification nécessaire
- Non antidéflagrant
- Tubulure de dia. int. 4 mm
- Dimensions : 22,6 x 9 x 14,1 cm, L x l x H
Spécification
4,1 lb | |
Connecteur de tuyau | |
4,1 lb | |
6 l/min | |
14,1 cm | |
22,6 cm |
1,9 kg | |
Ryton (tête de pompe), EPDM (membrane), fluoroélastomère (vannes) | |
1,9 kg | |
5,5 po | |
8,8 po |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Mini-pompe Millivac™