Learn More
Merck Lames Millicell™ EZ
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Surface de culture:
0,7 cm2/puits
1,7 cm2/puits
Volume (métrique) utile:
0,2 à 0,7 ml/puits
0,5 à 1,7 ml/puits
Puits:
4
8
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
Description
- Les puits en polypropylène sont résistants à la plupart des fixateurs—les cellules peuvent être fixées et colorées encore attachées aux puits
- Languettes cassables pour faciliter le retrait de puits—aucun outil n’est nécessaire pour retirer les puits de la lame
- Aucun adhésif n’est utilisé pour fixer les puits à la lame
- Pas de puits qui fuient
- Les rebords surélevés sur le couvercle facilitent l’empilement de plusieurs unités dans l’incubateur
- Non cytotoxiques et apyrogènes
- Stérile
- Le porte-lames (disponible séparément) protège la lame des dommages
Spécification
Spécification
| Type | Lame EZ |
| Puits | 4 |
| Couleur | Transparents |
| Matériau du puits | PP |
| Surface de culture | 1,7 cm2/puits |
| Matériau du couvercle | PS |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) utile | 0,5 à 1,7 ml/puits |
| À utiliser avec (application) | Simplifiez votre analyse cellulaire en utilisant la lame en verre Millicell EZ SLIDE pour mettre en culture, fixer, colorer et visualiser votre échantillon, tout cela grâce à un seul dispositif |
| Stérilité | Stérile |