Learn More
Merck Multimètre volt-ohm et accessoires Millicell-ERS2
Tous les produits Merck ProduitsDescription
Includes
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Permet une mesure qualitative de l’état de la monocouche cellulaire et des mesures quantitatives de la confluence. Conçu exclusivement pour une utilisation avec les cellules mises en culture dans les inserts de plaque de culture Millicell™.
Utilise le courant alternatif pour les mesures de la résistance de la membrane, produisant une charge nette nulle sur les cellules et éliminant les effets de courant CC indésirables sur les membranes cellulaires. Un granulé d’argent / de chlorure d’argent (Ag/AgCI) sur chaque pointe d’électrode mesure la tension. En raison de la petite taille des électrodes, l’utilisateur peut facilement mesurer la tension transépithéliale et la résistance des cellules cultivées sur des membranes microporeuses.
Garantie
Les électrodes et les piles sont garanties pendant 30 jours seulement à compter de la date de réception des articles par le client
Spécification
Spécification
| Type de produit | Électrode réglable |
| Longueur (impériale) | 7,3 in |
| Longueur (métrique) | 19 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour offrir une mesure qualitative de l’état de la monocouche cellulaire et des mesures quantitatives de la confluence |
| Hauteur (impériale) | 2,3 in |
| Hauteur (métrique) | 6 cm |
| Hertz | 12,5 Hz |
| Humidité | 0 à 90 % |
| Comprend | Électrodes réglable, 1 paire |
| Nb par paquet | 1 paire |
| Afficher plus |