Learn More
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : PCF
Code produit. 10218100 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
8 μm
12 μm
Hauteur (métrique):
10,5mm
13 mm
Diamètre (métrique) du filtre:
12mm
12 mm
30 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10218100
Marque: Merck PITP01250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
  • Les membranes microporeuses permettent d’accéder à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral ; favorisent une meilleure adhérence, croissance et différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
  • Les inserts Milicell prêts à l’emploi s’adaptent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparés pour les techniques de MEB et de MET ; compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
  • Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre, 0,6 cm2 ; et 4,2 cm2 pour les inserts de 30 mm de diamètre
  • Ne nécessite pas de matrice extracellulaire pour les cellules dépendantes de l’adhérence
  • Boîtier en polystyrène ; fourni stérile et sous emballage blister individuel
  • Utilisent des membranes en polycarbonate traitées pour la culture tissulaire à utiliser pour des applications de co-cultures ainsi que pour des études d’invasion et de métastases de cellules tumorales
Applications :
Études de transport et de perméabilité, co-culture pour les études d’interaction cellule-cellule, tests de toxicité in vitro, études de métastases de cellules tumorales et cultures organotypiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 0,6cmsup2/sup
Matériau PC
Porosité 3 μm
À utiliser avec (équipement) Plaque à 24 puits
Diamètre (métrique) du filtre 12 mm
Hauteur (métrique) 10,5mm