Learn More
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : PCF
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
Marque: Merck PIHP01250
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.64260kg
Description
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
- Les membranes microporeuses permettent d’accéder à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral ; favorisent une meilleure adhérence, croissance et différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
- Les inserts Milicell prêts à l’emploi s’adaptent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparés pour les techniques de MEB et de MET ; compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
- Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre, 0,6 cm2 ; et 4,2 cm2 pour les inserts de 30 mm de diamètre
- Ne nécessite pas de matrice extracellulaire pour les cellules dépendantes de l’adhérence
- Boîtier en polystyrène ; fourni stérile et sous emballage blister individuel
- Utilisent des membranes en polycarbonate traitées pour la culture tissulaire à utiliser pour des applications de co-cultures ainsi que pour des études d’invasion et de métastases de cellules tumorales
Applications :
Études de transport et de perméabilité, co-culture pour les études d’interaction cellule-cellule, tests de toxicité in vitro, études de métastases de cellules tumorales et cultures organotypiques
Spécification
0,6cmsup2/sup | |
0,4 μm | |
12 mm | |
Stérile |
PC | |
Plaque à 24 puits | |
10,5mm |