Learn More
Merck Filtres pour seringues stériles Millex™-GP avec membrane en PES
Unités de seringue prêtes à l’emploi conçues pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles
Marque: Merck SLGP033RB
884.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.56600kg
Description
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles. Les filtres pour seringues stériles EMD Millipore Millex™-GP avec membrane en PES sont activés par une seringue et prêts à l’emploi. Ils possèdent une membrane unique offrant une liaison protéique six fois plus faible. Filtres de qualité médicale disponibles, avec une pointe en acrylique ou en PES.
Les unités de filtration stériles Millex sont disponibles dans un boîtier plus grand de 33 mm avec membranes en MCE, en PVDF ou en PES.Débit plus rapide :
la surface du filtre plus large augmente le débit et la cadence. La filtration des solutions est également simplifiée, car la pression nécessaire pour vider la seringue est réduite.
Pression de fonctionnement plus élevée :
les filtres Millex ont une pression maximale de 10,5 bar (150 psig), ce qui signifie que vous pouvez filtrer les solutions plus rapidement qu’auparavant.
Code couleur :
la bande à code couleur sur le boîtier Millex indique clairement quelle membrane se trouve à l’intérieur.
Fabriqué pour des performances fiables :
les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un procédé automatisé. Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage. Un certificat de qualité inclus dans chaque boîte décrit en détail les normes de qualité de Millipore.
Choix de membranes :
les filtres Millex sont disponibles avec trois membranes : membrane Millipore Express™ (en PES), membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE) et membrane Durapore (en PVDF).
- Les filtres Millex-GP sont dotés d’une membrane Millipore Express (en PES), qui offre une combinaison unique de vitesse et six fois moins de liaisons protéiques que les membranes en PES concurrentes. Les filtres Millex-GP sont recommandés pour les solutions de filtration de protéines stériles, les milieux de culture tissulaire, les tampons et les additifs.
- Les filtres Millex à membrane Durapore™ (PVDF) sont les filtres à seringue à plus faible liaison protéique disponibles. Utilisez-les pour filtrer les solutions protéiques. Les filtres de 0,2 µm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration
- Les filtres Millex-MF sont dotés d’une membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE), qui assure une filtration fiable et à usage général de l’eau ou d’autres solutions aqueuses. Les filtres de 0,2 µm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration
Compliance
Conformité à la norme USP classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques. Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Vert | |
Membrane | |
PES | |
Stérile | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
< 100 mL |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
PES | |
0,22 μm | |
Faible liaison protéique ; stérilisation de milieux de culture tissulaire, des solutions protéiques ou des solutions aqueuses ; Stérilisation de médicaments ou de solutions aqueuses administrées par voie intraveineuse | |
Acrylique modifié | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
250Pack | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue en acrylique modifié | |
3,3 cm |