Learn More
Merck Ensemble de filtration stérile Millex™-GP50
Filtration rapide avec faible liaison protéique
199.00€ - 306.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Code couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
Porosité | 0,22 μm |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10686531
|
Merck
SLGPB5010 |
5 cm | Cloche de remplissage |
220.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10064490
|
Merck
SLGP05010 |
5 cm | Raccord cannelé avec embout Luer-Slip femelle à l’intérieur |
199.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10558832
|
Merck
SLMP025SS |
2,5 cm | Raccord Luer Slip mâle |
288.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10074590
|
Merck
SLMPL25SS |
2,5 cm | Luer-Lok™ mâle |
306.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Filtration rapide avec faible liaison protéique
Filtration d’un volume allant jusqu’à 1.05 gal. (4 l) de milieux de culture de tissu et d’additifs, solutions protéiques, suspensions de virus, ADN et autres solutions aqueuses.
- Porosité : 0,22 μm Surface efficace de filtration de 19,6 cm2 Volume de rétention après purge de l’air ≤1000 μl
- La limite de pression est de 3,5 bar (50 psi) et la limite de température est de 45°C (113°F)
- Pyrogénicité ≤0,5 UE/ml
- La filtration assurée par les membranes Millipore Express™ avec PES PLUS (membrane PES à surface modifiée) est rapide, fiable, et s’appuie sur une faible liaison protéique
Spécification
Non autoclavable | |
Oui | |
Stérile | |
45deg;C |
Transparent | |
0,22 μm | |
Faible liaison protéinique, stérilisation de milieux de culture tissulaire, solutions de protéines ou solutions aqueuses |