Learn More
Merck Lames de microscope
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck XX1007615
127.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.64260kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.Spécification
Non stérile | |
Transparent | |
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons | |
2 po |
72 | |
Sans revêtement | |
2 po | |
2 x 3 in |