Learn More
Merck Tubulure en latex
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
299.00€ - 487.00€
Spécification
Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
---|---|
Longueur totale (impériale) | 10 pieds |
Longueur totale (métrique) | 305 cm |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10527841
|
Merck
XX6700037 |
Latex |
299.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10768241
|
Merck
XX6700038 |
Silicone |
487.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2 in., 2 in., etc. 1 1/2 in. TC fittings connect to 1 in. or 1 1/2 in. O.D. tube sizes. 2 in. TC fittings connect to 2 in. O.D. tube size only.Spécification
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
10 pieds | |
305 cm |