Learn More
Merck Substrat HRP chimiluminescent Western Immobilon™ (ECL)
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
2 x 25 ml
2 x 50 ml
2 x 250 ml
Suffisant pour:
Membrane de 1000cm2
Membrane de 5000cm2
Membrane de 500 cm2
Contenus des kits:
Luminol 250 ml, Solution de peroxyde 250 ml
Luminol 25 ml, Solution de peroxyde 25 ml
Luminol 50 ml, Solution de peroxyde 50 ml
Tamaño de la unidad:
2 pièces
Descripción
Includes
Luminol, solution de peroxyde
- Associe une sensibilité élevée et un faible bruit de fond
- Permet de détecter les protéines de haute et de faible abondance dans la plage du femtogramme moyen
- Réduit la consommation d’anticorps de deux à cinq fois par rapport aux réactifs moins sensibles
- Compatible avec les membranes en PVDF et en nitrate de cellulose ainsi que tous les tampons et réactifs de blocage couramment utilisés
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec (application) | Transfert en points/rainures |
| Quantité | 2 x 250 ml |
| Substrate | Peroxydase de raifort |
| Suffisant pour | Membrane de 5000cm2 |
| Contenus des kits | Luminol 250 ml, Solution de peroxyde 250 ml |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido