Learn More
Merck Membranes de transfert en PVDF Immobilon™-P
Optimisées pour les protéines de liaison transférées à partir d’une variété de matrices de gel. Les membranes de transfert en PVDF Immobilon™-P possèdent des caractéristiques de manipulation, des capacités de coloration et une résistance supérieurs au nitrate de cellulose. À utiliser avec les transferts Western et le séquençage de protéines. Disponibles en feuilles ou rouleaux.
Marque:  Merck IPVH10100
Code produit. 10663751
  • 332.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les membranes en PVDF Immobilon™ sont proposées en quatre types, chacune optimisée pour une application de transfert de protéines différente. Les sandwichs de transfert pratique sont dotés de feuilles pré-découpées de membrane et de papier filtre pour transfert. Les membranes en PVDF Immobilon™ ont une forte adsorption protéique, de sorte que vous ne perdrez pas de protéines lors du transfert ou de la réhybridation. La structure ouverte des pores facilite l’accès aux protéines liées et permet d’éliminer les sondes non liées. En outre, les membranes en PVDF Immobilon™ optimisées pour les transferts fluorescents augmentent considérablement les rapports signal-bruit pour une sensibilité élevée dans les applications quantitatives de multiplexage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 cm
Optimisées pour les protéines de liaison transférées à partir d’une variété de matrices de gel
PVDF
10 cm
Feuille
0,45 μm