Learn More
Merck Sandwiches de transfert Immobilon™-P.
Membrane Immobilon-P entrelacée avec du papier de transfert, pour les procédures de transfert standard du réservoir.
Marque:  Merck IPSN07852
Code produit. 10749883
  • 365.00€ / 20 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sandwiches de transfert :
  • Lorsque vous avez besoin de traiter plusieurs transferts, les sandwiches de transfert sont un choix pratique et à gain de temps. Nos sandwiches comprennent une membrane Immobilon-P entrelacée avec des feuilles pré-découpées de papier filtre pour transfert de qualité chromatographie et sont compatibles avec tout dispositif de transfert humide standard.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    7 cm
    8,4 cm
    PVDF
    0,45 μm
    Nom du produit
    Merck Sandwiches de transfert Immobilon™-P. > 7 x 8,4 cm