Learn More
Merck Membrane à bords hydrophobes de 3 mm
Pour les tests microbiologiques et le contrôle de stérilité des antibiotiques et des médicaments bactériostatiques, ainsi que pour les opérations de remplisseuses
353.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Porosité | 0,45 μm |
Hydrophobicité | Bord hydrophobe |
Type | Membrane à bords hydrophobes |
Code produit | Marque | Porosité | Stérilité | Type de surface | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Stérilité | Type de surface | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10629693
|
Merck
HAEP04700 |
0,45 μm | Non stérile | unie | En vrac (100 filtres) |
353.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Le bord hydrophobe empêche toute pénétration de solution sous les bagues d’étanchéité du support
- Les membranes à bord hydrophobe sont des filtres de type MF (ester de cellulose mixte) standard
- 47 mm de diamètre
Spécification
Blanc | |
0,45 μm | |
Membrane à bords hydrophobes | |
4,7 cm |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Bord hydrophobe | |
1,85 in | |
4,7 cm |