Learn More
Merck Kit d’analyse de contamination des fluides ; 230 V/50 Hz
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Type:
Kit d’analyse de contamination des fluides
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Support de filtres en verre (47 mm) avec écran en acier inox, flacon de filtration sous vide de 1 l, forceps pour filtre à extrémité arrondie, tubulure en latex (1/4 po x 23 po), distributeur de filtration par solvant de 25 mm, 400 PetriSlides, pompe pour produits chimiques (115 V), Pompe pour produits chimiques (220 V).
Kit d’analyse de contamination des fluides ; 230 V/50 Hz
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM-D2276, ARP-598 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Pompe à vide/pression, support de filtres en acier inox de 47 mm, flacon de 1 L, forceps, tubulure de 0,25 de dia.int., distributeur de solvants de 25 mm, PetriSlides, filtres, pompe pour produits chimiques |
| Type | Kit d’analyse de contamination des fluides |