Learn More
Merck Pompe péristaltique à vitesse fixe :Pièces de rechange
Fournit un débit constant de 80 à 100 ml/min
Marque:  Merck XX8000024
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.57000kg
Code produit. 13145889
  • 470.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Tête de pompe en PSU et acier ; Châssis en acier inox ; Boîtier en acier peint
  • La tubulure en silicone résiste à une pression de 1,4 bar (20 psi) en cas de fonctionnement pendant une durée maximale de 20 heures à 500 tr/min
  • Tubulure en silicone : Diamètre intérieur : 0,1875 in, longueur : 7,6m
Spécification
Spécification
20 psi
Silicone
7,6 m
Pompes péristaltiques à vitesse fixe 15 V / 230 V.
25 ft.