Learn More
Merck Récipients distributeurs à pression
Contient du liquide pour la filtration via des supports de filtres à pression, s’ils sont connectés à une source de pression externe
Marque: Merck XX6700P01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les récipients à pression de distribution contiennent du liquide pour la filtration via les supports de filtres à pression Millipore, s’ils sont connectés à une source de pression externe. Les récipients portatifs sont disponibles en capacité de 5, 10 et 20 litres et 1 gallon. Les récipients satisfont aux exigences du code ASME™-UM.- Les bouchons sont fixés par la poignée de verrouillage de la came
- Les récipients sont autoclavables lorsqu’ils sont ventilés.
- Le clapet de décharge, le manomètre et les connecteurs de flexible conformes au code accessoire sont disponibles.
- La fermeture accessoire adapte les récipients pour une utilisation sous vide.
Spécification
Non autoclavable | |
Reusable | |
Acier inoxydable (316) | |
6,9 bars | |
249.8°F | |
Récipient sous pression | |
9 po | |
0,25 in | |
6,3 mm |
Corps en acier inoxydable 316 ; raccords en acier inoxydable ; joints en fluoroélastomère et joints toriques ; base en caoutchouc néoprène moulée | |
Filter Holder | |
Non stérile | |
6,9 bars | |
121°C | |
3,8 L | |
21,3 cm | |
0.2 in. |