Learn More
Merck Récipients distributeurs à pression
Retiennent le liquide de filtration par des supports de filtre sous pression, lorsqu’ils sont connectés à une source de pression externe
Marque: Merck XX6700P05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les récipients à pression de distribution contiennent du liquide pour la filtration via les supports de filtres à pression Millipore, s’ils sont connectés à une source de pression externe. Les récipients portatifs sont disponibles en capacité de 5, 10 et 20 litres et 1 gallon. Les récipients satisfont aux exigences du code ASME™-UM.- Les bouchons sont fixés par la poignée de verrouillage de la came
- Les récipients sont autoclavables lorsqu’ils sont ventilés.
- Le clapet de décharge, le manomètre et les connecteurs de flexible conformes au code accessoire sont disponibles.
- La fermeture accessoire adapte les récipients pour une utilisation sous vide.
Spécification
Non autoclavable | |
S/O | |
Non stérile | |
Récipient distributeur à pression | |
10 po | |
9 po | |
22,9 cm |
Corps en acier inoxydable 316 ; raccords en acier inoxydable ; joints en fluoroélastomère et joints toriques ; base en caoutchouc néoprène moulée | |
Acier inox 316 | |
6,9 bar (100 psi) | |
5 L | |
24,1 cm | |
9 po |