Learn More
Merck Anneaux de chambre de diffusion
Code produit. 10629131 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Comprend:
Orifice de 0,59 mm
Pas de trou
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10629131
Marque: Merck PR0001401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Anneaux en plexiglas diamètre 14 mm à utiliser avec la chambre de diffusion
  • Disponible avec ou sans orifice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Kit de chambre de diffusion
Matériau Plexiglas™
Comprend Orifice de 0,59 mm
Type Anneaux en Plexiglas™
Diamètre (impériale) 0,55 in
Diamètre (métrique) 14 mm