Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Centricon™ Plus-70
Compatibles avec le rotor à godets oscillants (250 ml) avec une rotation maximale de 3500xG
403.00€ - 534.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
Type | Filtres pour centrifugation |
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10296062
|
Merck
UFC701008 |
10 000 d |
534.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10654923
|
Merck
UFC710008 |
100 000 d |
534.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10042002
|
Merck
UFC703008 |
30 000 d |
403.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12971721
|
Merck
UFC700308 |
3 kDa |
440.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’appareil comprend un godet de prélèvement de filtrat en polypropylène, un godet de filtration d’échantillons, un godet de concentrat / rétentat et un bouchon.
- Volume de rétention minimum
- Récupération type de >90 % avec une concentration de 50X à 200X Le boîtier en polypropylène minimise les liaisons La butée fixe empêche la rotation à sec Prêt à utiliser ; aucun assemblage nécessaire
- Concentration et dessalage d’éluats provenant de colonnes de chromatographie
- Concentration d’anticorps monoclonaux
- Concentration de protéines ou de virus provenant de surnageants de culture
- Clarification d’homogénats tissulaires et de lysats cellulaires
- Échange ou diafiltration de tampon
jetable, à usage unique, aqueuses, solutions, volumes, allant
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Cellulose régénérée (CR) | |
Filtres pour centrifugation |