Learn More
Merck Tube en PVC avec diamètre interne de 9,5 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque:  Merck XX6700034
124.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10029950
  • 134.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
Les porte-filtres en ligne sont généralement utilisés pour purifier les liquides ou les gaz en ligne par filtration sous pression. Ouvrez simplement le boîtier pour remplacer le filtre sans toucher la tuyauterie fixée.
Caractéristiques et avantages :
  • Raccordement aux deux extrémités à l’aide d’un raccord cannelé étagé pour une installation facile.
  • Poignées larges et faciles à saisir
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Récipients distributeurs à pression
Non stérile
10 pieds
0,375 po
Tubulure en PVC
PVC
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
3 m
9,5 mm