Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte, MF-Millipore™, taille des pores 0,10 μm
Utilisé dans la recherche analytique
309.00€ - 519.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) |
Porosité | 0,1 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10024450
|
Merck
VCWP04700 |
47 mm |
519.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10625581
|
Merck
VCWP01300 |
105 mm |
309.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10228240
|
Merck
VCWP02500 |
25 mm |
420.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450971
|
Merck
VCWP09025 |
90 mm |
378.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Membrane biologiquement inerte
- Ester de cellulose mixte
- Contaminant : Amiante
- Porosité : 0,01 μm
- Porosité : 74 %
- Liaison protéique : 150 μg/cm2
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) | |
Non stérile | |
105 µm | |
Hydrophile |
Blanc | |
0,1 μm | |
1,5 mL/min x cm2 | |
Membranes filtrantes |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- MCE 0.1UM WH PL 47MM 100/PK
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose