Learn More
Invitrogen™ Bibliothèque de siARN GPCR humaine Silencer™
Description
Les récepteurs couplés aux protéines G (GPCR), sont des composants clés de nombreuses voies de transduction de signaux et représentent également une classe importante de gènes désinfectants. La bibliothèque d’ARNsi des GPCR humains Silencer™ cible 1,134 ARNsi Ambion™ Silencer représentant 378 GPCR humains non olfactifs. Cette bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC).
En utilisant la technologie Silencer d’Invitrogen basée sur une bio-informatique rigoureuse pour permettre une spécificité cible élevée et une puissance d’ARNsi, la bibliothèque d’ARNsi GPCR humains Silencer permet une sélection fonctionnelle RNAI précise et rentable contre les GPCR connus.
- Complet : découverte de gènes fonctionnels évolutifs avec la bibliothèque prédéfinie d’ARNsi de GPCR humains Silencer
- Fiabilité : augmentez la précision du screening cible avec trois siARN individuels par cible génétique
- Efficace : réduisez les impacts hors cible à de faibles concentrations grâce à la conception éprouvée de siARN Invitrogen Silencer
- Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format arrayé
- Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos demandes de flux de travail, y compris les échelles siARN supplémentaires et les formats regroupés
Spécification
Spécification
| Description | 1134 ARNic totaux ciblant 378 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (15 plaques) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic