Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaque à puits profonds ELx405 Select
GREENER_CHOICE
Code produit. 17217989 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Comprend:
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profond
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profonds ; Ultrasonic Advantage ; commutation 4 tampons automatique ; lavage de cellules optimisé pour monocouches cellulaires faiblement adhérentes
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profonds ; Ultrasonic Advantage ; lavage de cellules optimisé pour monocouches cellulaires faiblement adhérentes
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profonds ; commutation 4 tampons automatique ; lavage de cellules optimisé pour monocouches cellulaires faiblement adhérentes
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17217989
Marque: Agilent BioTek ELX405CVSSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le BioTek ELx405 Select est le premier laveur de plaque à puits profonds qui aspire et distribue dans des plaques à 96 et 384 puits profonds et dans des microplaques de hauteur standard.
Le BioTek ELx405 Select est le premier laveur de plaque à puits profonds qui aspire et distribue dans des plaques à 96 et 384 puits profonds et dans des microplaques de hauteur standard. Le modèle ELx405 Select est disponible en plusieurs configurations pour traiter une grande variété d’applications de lavage de plaque, y compris les tests ELISA et sur cellules.
L’entretien est facile grâce à Ultrasonic Advantage breveté disponible qui automatise et nettoie les tubes du collecteur pour éliminer le sel et les protéines qui se sont accumulés.
Certifications
Marquage CE et ETL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Précision ≤ 3 % CV
Type de plaques 96-well Plate, 384-well Plate
Volume résiduel ≤2 μl/puits
Durée de trempage Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min.
Type Laveur pour microplaque
Poids (métrique) 13,5 kg
Cycles de lavage 1 à 10
Affichage LCD rétroéclairé
Type de fourniture de liquide Une pompe à déplacement positif
Humidité 10 à 80%, sans condensation
Fréquence 50/60 Hz
Modèle ELX405UCWVSD
Température (impériale) en fonctionnement 59°F à 86°F
Température (métrique) en fonctionnement 15°C à 30°C
Comprend Collecteur 96 / 384 puits ; puits profonds ; Ultrasonic Advantage ; commutation 4 tampons automatique ; lavage de cellules optimisé pour monocouches cellulaires faiblement adhérentes
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,6 cm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25,4 cm
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 43,2 cm
Poids (impériale) 30 lb
Tension 100/240 V
Ampérage < 8 A
Afficher plus Afficher moins
Pour diagnostics in vitro