Learn More
Macherey-Nagel™ Réservoir d’éluant
355.00€ - 412.00€
Spécification
Type Réservoir d’éluant, 1 L
Comprend Recouvert d’un manchon protecteur en plastique pour la protection des brosses
À utiliser avec (application) Chromatographie flash à basse pression
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
10746712
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
727420
Réservoir d’éluant, 1 L
355.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10033181
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
727421
Réservoir d’éluant, 2 L
412.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
Spécification
Réservoir d’éluant, 1 L
Recouvert d’un manchon protecteur en plastique pour la protection des brosses
Chromatographie flash à basse pression