Learn More
L’hydrate d’acide ellagique, 97 %, peut cont. jusqu’à 12 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492348
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ellagic acid used as selective, ATP-competitive inhibitor of casein kinase 2. Exhibits antitumor activity and inhibits glutathione S-transferase. It is also used as a Topo I and II, FGR, GSK, and PKA inhibitor.Commonly occurring plant polyphenol, inhibitor of glutathione S-transferase. Used for the assay of factor XIIa in plasma.Contact activation in blood coagulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide ellagique est utilisé comme inhibiteur sélectif et ATP compétitif de la caséine kinase 2. Présente une activité antitumorale et inhibe la glutathion S-transférase. Il est également utilisé comme inhibiteur de Topo I et II, de FGR, de GSK et de PKA. Généralement utilisé dans les polyphénols végétaux, inhibiteur de la glutathione S-transférase. Utilisé pour le dosage du facteur XIIa dans le plasma. Activation par contact dans la coagulation sanguine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans de l’hydroxyde de sodium 1M (10 mg/ml), de l’EtOH et de la pyridine.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker sous gaz inerte sec. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit sombre et éloigné d’une entrée d’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 476-66-4
Formule moléculaire C14H6O8
Poids moléculaire (g/mol) 302.19
Numéro MDL MFCD00006914
Clé InChI AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
CID PubChem 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Nom IUPAC 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaene-3,10-dione
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ellagic acid hydrate
Point de fusion 450°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage peut cont. jusqu’à 12 % d’eau
Quantité 100 g
Beilstein 47549
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3547
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in 1M sodium hydroxide (10mg/ml),EtOH,and pyridine.
Poids de la formule 302.20 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%