Learn More
Thermo Scientific™ Testeurs de poche et capteurs de rechange de pH / conductivité / TDS / salinité pour les PCT Elite
Analyses flexibles du pH, de la conductivité, du TDS, de la salinité et de la température sur le terrain grâce aux testeurs de poche à capteur Elite PCTS durables pour une grande variété d’applications, notamment l’agriculture, l’aquaculture, les cultures hydrophoniques et bien plus encore !
Marque:  Thermo Scientific™ ELITEPCTS
91.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15859791
  • 181.91€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont des testeurs de poche conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche à capteur en forme de coupelle PCTS Elite sont parfaits pour des tests de pH, conductivité, TDS, salinité et température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle Elite PCT pour mesurer le pH, la conductivité, les solides dissous totaux (TDS) ou la salinité avec la température pour une large gamme d’applications. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
  • Option de test flexible
  • Mesure de conductivité, TDS ou salinité avec température
  • Grand écran graphique rétroéclairé
  • Utilise 4 piles alcalines AAA
  • Durée de vie moyenne des piles de 150 heures
  • Le bouchon étanche large sert de base stable
  • Capteurs de rechange
  • Garantie d’un an pour le testeur
  • Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 1 % de la pleine échelle
± 1 % de la pleine échelle
Oui
4 piles alcalines AAA
pH, conductivité, TDS, salinité, température
1 à 3
CE, FCC
Matrice de points graphiques
pH, conductivité, TDS, salinité, température, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
-1,00 à 15,00
0,00 à 10,00 ppt
0°C à 60,0°C
Testeur Elite PCTS avec piles, cordon et mallette de transport souple
Analogique
0,1 μs/cm pour 0,0 à 200,0 μs/cm ; 1 μs/cm pour 200 à 2000 μs/cm ; 0,01 ms/cm pour 2,00 à 20,00 ms/cm
0,1 ppm pour 0,0 à 100,0 ppm ; 1 ppm pour 100 à 1000 ppm ; 0,01 ppt pour 0,10 à 10,00 ppt
0,40 à 1,00 (sélectionnable)
± 0,6°C, ± 1,0°F pour 0,0 à 50,0°C ; ± 1,1°C, ± 1,9°F pour 50,1 à 60,0°C
5 à 45°C (température ambiante)
32,0°F à 140,0°F
ATC
1 an pour le testeur
175 g
± 0,02
± 1 % de la pleine échelle
150 h (moyen)
Point à point
1 à 3
1 à 3
Testeur de poche Elite PCTS pour mesurer le pH, la conductivité, les TDS ou la salinité avec la température
IP 67
0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 ppt
0,01
Eau potable, environnementale, aliments et boissons, piscines et spas, agriculture
4 clés
5 à 85 % sans condensation
0,10 ppt
Par courbe de salinité pratique
0,40 à 1,00 (sélectionnable)
Oui
1 point
0,1°C, 0,1°F
Thermistance
200 x 45 x 36 mm
165 g (batterie comprise)