Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité transparentes Elite
Code produit. 11718836
Click to view available options
:
Couleur : transparent
Code produit. 11718836
Marque: Bollé Safety ELARSI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lunettes-masques de sécurité ventilées. Elite Bollé Safety associe protection et grande vision enveloppante.
  • Vision panoramique.
  • Goulotte de débordement pour les liquides.
  • Rotation à bille.
  • Sangle réglable.
  • Adaptables sur les lunettes obtenues sur ordonnance.
  • Convient pour le travail intermittent.
  • La protection des verres et de la monture contre les chocs à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
  • Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
  • Protection des montures contre les gouttelettes ou les éclaboussures.
  • Certificat de la norme européenne CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de la norme européenne CE disponible.
Revêtement de la lentille Antibuée
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur de la monture Transparent
Matériau du bandeau Nylon
Nb par paquet 1paire
Matériau Acétate, PVC, nylon
Lens Material Acétate
Matériau de la monture PVC