Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur à broche de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Analyses de la conductivité, du TDS, de la salinité et de la température flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche à capteur en forme de broche Elite CTS durables pour une grande variété d’applications, notamment la culture hydroponique, les piscines, les spas et bien plus encore !
158.00€ - 183.00€
Spécification
Précision (conductivité) | ±1 % de la pleine échelle |
---|---|
Précision (salinité) | ±1 % de la pleine échelle |
Précision (TDS) | ±1 % de la pleine échelle |
Points d’étalonnage (conductivité) | 1 à 3 |
Measurement Modes | Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15964012
|
Thermo Scientific™
ELITECTSPINKIT |
Testeur de poche à capteur en forme de broche Elite CTS pour mesurer la conductivité, les TDS ou la salinité avec la température | Testeur à capteur à broches Elite CTS avec piles, cordon, mallette de transport souple et étalon de conductivité |
183.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15954012
|
Thermo Scientific™
ELITECTSPIN |
Testeur de poche à capteur en forme de broche Elite CTS pour mesurer la conductivité, les TDS ou la salinité avec la température | Testeur de capteur à broches Elite CTS avec piles, cordon et mallette de transport souple |
158.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont des testeurs de poche conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche à capteur à broche CTS Elite sont parfaits pour des tests de conductivité, TDS, salinité et température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle de capteur à broche Elite CTS pour mesurer la conductivité, les matières dissoutes totales (TDS) ou la salinité avec la température à l’aide d’un capteur de mesure directe à broche conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
- Option de test flexible
- Mesure de conductivité, TDS ou salinité avec température
- Grand écran graphique rétroéclairé
- Utilise 4 piles alcalines AAA
- Durée de vie moyenne des piles de 150 heures
- Le bouchon étanche large sert de base stable
- Capteurs de rechange
- Garantie d’un an pour le testeur
- Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
Spécification
±1 % de la pleine échelle | |
±1 % de la pleine échelle | |
Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature | |
0,00 à 10,00 ppt | |
5 à 85 %, sans condensation | |
0,10 ppt | |
Par courbe de salinité pratique | |
±0,6°C, ±1,0°F pour 0,0 à 50,0°C ; ±1,1°C, ±1,9°F pour 50,1 à 60,0°C. | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
32,0 à 140,0°F |
±1 % de la pleine échelle | |
1 à 3 | |
0,00 à 20,00 mS/cm | |
0,00 à 10,00 ppt | |
0,1 μS/cm pour 0,0 à 200,0 μS/cm ; 1 μS/cm pour200 à 2000 μS/cm ; 0,01 mS/cm pour 2,00 à 20,00 mS/cm | |
0,1 ppm pour 0,0 à 100,0ppm ; 1 ppm pour 100 à 1000 ppm ; 0,01 ppt pour 0,10 à 10,00 ppt | |
0,40 à 1,00 (sélectionnable) | |
Oui | |
1 point | |
0,1°C (0,1°F) |