Learn More
Carbolite™ Four à chambre ELF
Conçu pour une utilisation légère et générale jusqu’à 1100°C. Le four à chambre ELF Carbolite™ dispose d’une simple porte basculante et d’une cheminée en céramique montée sur le dessus.
4075.00€ - 5500.00€
Spécification
max. (métrique) | 1100°C |
---|---|
Type | Fourneau de la chambre |
Comprend | Contrôleur de température |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) extérieures | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) extérieures | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12049862
|
Carbolite™
ELF1106-230SN+&02-301 |
6 L | 20 x 20 x 28 cm (8.25 x 7 x 6.5 po) | 580 x 410 x 420 mm | 2000 w max., 900 w holding |
4075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12039862
|
Carbolite™
ELF1123-230SN+&02-301 |
23 L | 235 x 255 x 400 mm | 715 x 505 x 690 mm | 5000 w max., 1550 w holding |
5500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Température de fonctionnement maximale de 1100°C
- Volumes de chambre de 6, 14 ou 23 L
- Porte basculante avec flux d’air pour minimiser la température externe
- Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
- Fonction de démarrage différé / minuterie de série
- Formé sous vide, isolation faible densité thermique
- Sole en céramique dure fournie en standard
- Ventilé par une cheminée en céramique située sur le dessus
- Facultatif : Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
Spécification
1100°C | |
Fourneau de la chambre | |
Contrôleur de température |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbolite™ Four à chambre ELF