Learn More
Bibby Scientific™ Élément de chauffe Electrothermal™ pour EM/EME
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Élément chauffant électrothermique Bibby Scientific pour EM/EME, capacité :250 ml, à utiliser avec :Chauffe-ballons de série EM 14314, tension :230 V, fréquence :50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec | Chauffe-ballons de série EM/EME |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 200 W |
| Type de produit | Élément chauffant |
| Fréquence | 50/60 Hz |