Learn More
Thermo Scientific™ Cuves d’électroporation
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Largeur (métrique) de l’écart:
1 mm
2 mm
4 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage des échantillons grâce aux cuves d’électroporation Thermo Scientific™ en polycarbonate de première qualité, dotées de bouchons dépolis et colorés.
- Disponibles en plusieurs largeurs : 1 mm, 2 mm ou 4 mm
- Pré-stérilisées en emballage individuel
- Compatibles avec tous les électroporateurs classiques
Spécification
Spécification
| Type | Anneau de cornue |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) de l’écart | 1 mm |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |