Learn More
BTX™ Chambres d’électroporation - Chambres à plat
Click to view available options
Taille (métrique) de l’écart:
0,56 mm
1,83 mm
Volume (métrique):
80 mL
1,5 ml
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Trois tailles de modèles disponibles
- Conditionnée individuellement, stérilisée par irradiation aux rayons gamma
- 50/boîte
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Transformation bactérienne, transformation de levure, transfection de cellules souches |
| À utiliser avec (équipement) | Générateur ECM 830 et ECM 2001 |
| Matériau | Acier inox et plastique Mylar |
| Gamme de produits | BTX Electroporation |
| Type de produit | Flatpack Chambers |
| Chambre d’électroporation | May be used in Safety Stands for Flatpack Chambers (47-0208 and 47-0209). |
| Quantité | 50 Pk. |
| Taille (impériale) de l’espace | 0,072 in |
| Taille (métrique) de l’écart | 1,83 mm |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Afficher plus |