Learn More
OHAUS™ Balance électronique - Série NVT
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
- La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
- Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance
Spécification
Spécification
| Type de connexion | RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) |
| Description | Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur. |
| Capacité | 12000 g |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Précision affichage | 1,0000 g |
| À utiliser avec (application) | Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle |
| Linéarité | 2,0000 g |
| Modèle | NVT12000 |
| Reproductibilité | 1,0000 g |
| Temps de stabilisation | 1,000 sec |
| Afficher plus |