Learn More
Fisherbrand™ Balance électronique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modèle:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Applications de pesée essentielles à un prix compétitif
- La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’opérateur.
- Le système de protection contre les surcharges peut supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance
Spécification
Spécification
| Type de connexion | RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) |
| Capacité | 6200 g |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Précision affichage | 0,100000 g |
| À utiliser avec (application) | Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle |
| Comprend | Adaptateur secteur |
| Linéarité | 0,200000 g |
| Modèle | FPOS6201 |
| Reproductibilité | 0,200000 g |
| Temps de stabilisation | 1,500 sec |
| Afficher plus |